Få mere at vide
Bel-Art™ Mini Sampler skeer
Artikelnummer. 12870953 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
0,05 ml
0.1 mL
0,25 ml
0,5 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12870953
Brand: Bel-Art™ 0626350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå krydskontaminering ved at bruge en anden ske til hver prøve
  • Disse minimål til engangsbrug er designet til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller lignende materialer
  • Fremstillet af hvid slagfast polystyrenplast
  • Alle sterile produkter er partistemplet for nøjagtig sporing
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 0,05 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Produkttype Ske
Til brug med (applikation) Designet til at hente små, specifikke volumenprøver af pulvere eller lignende materialer
Materiale Polystyren