Få mere at vide
Bel-Art™ Mini forstørrelsesglas
Artikelnummer. 10216204
Skift visning
Forstørrelse:
1,75x
Artikelnummer. Forstørrelse
10216204 1,75x
1 options
Artikelnummer. 10216204 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 DKK
    1822.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 372.79 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Giver håndfri 1,75X forstørrelse af objektglas, plader eller geler placeret på Mini Light Box II
  • Vippes for optimal visning
  • Måler 10,5 x 14,3 x 17,2 cm H
  • Også nyttig til visning af røntgenfilm, farvede geler, dias eller tekst
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forstørret observation af petriskåle, dias, geler eller tekst
Til brug med (udstyr) Scienceware™ Mini lyskasse II
Højde (engelsk) 6,7 tommer
Højde (metrisk) 17.2 cm
Længde (engelsk) 6,25 tommer.
Længde (metrisk) 15.8 cm
Vægt (engelsk) 13 oz.
Vægt (metrisk) 368.5 g
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 14.9 cm
Diameter (engelsk) linse 5,5''
Diameter (metrisk) linse 140 mm
Forstørrelse 1,75x
Materiale Glas linse
Produkttype Forstørrelsesglas, Mini