Få mere at vide
Bel-Art™ Objektglasbakke til mikroskop
Artikelnummer. 10126903
Skift visning
Gemmer 20 standard 1 x 3 tommer. (25 x 75 mm) dias
Artikelnummer.
10126903 Gemmer 20 standard 1 x 3 tommer. (25 x 75 mm) dias
1 options
Artikelnummer. 10126903 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H445810000
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvid polystyren baggrund giver god visuel kontrast til at se farvestoffer og pletter
  • Opbevarer dias i vandret position for fuld synlighed
  • Praktisk fingerudskæring forenkler fjernelse af objektglas
  • Hver bakke opbevarer 20 standard 1 x 3 tommer. (25 x 75 mm) dias
  • Kan bruges uafhængigt eller bekvemt opbevaret i glidebakkeskabet (fabrikantnr. 445830000, sælges separat)
  • Dimensioner: 6,5 x 13,5 tommer. (17 x 34 cm)
Tekniske data
Type Slide opbevaringsbakke
Slidekapacitet 20
Farve Hvid
Enheden holder 20
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Materiale Polystyren