Få mere at vide
Bel Art™ Mikropipetter stativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (udstyr):
Finnpipette™ , Socorex™ , Eppendorf™ og andre populære runde mikropipettere
Stillinger:
12
Montering:
Bordplade
Beskrivelse
Type A: For de fleste Finnpipette™ , Socorex™ , Eppendorf™ og andre populære runde mikropipettere
- Fritstående bordstativ holder 10 rundformede pipettere plus to Drummond™ Pipet-Aid™ pipettefyldere i dedikerede brønde
- To trinvise rækker med et lavere lag, der accepterer den tilspidsede ende af pipetterne for at holde dem oprejst
- Fremstillet af let at rengøre epoxybelagt aluminium
- Den kompakte form måler 5L x 9W x 6,75 tommer. H (12,7 x 22,9 x 17,1 cm)
- Bord- og vægmonterede modeller har plads til 10 Gilson Pipetman pipettere plus to Drummond Pipet-Aid pipettere
- Begge lavet af let at rengøre epoxybelagt aluminium
- Vægmonteringsstativ fastgøres med 2 skruer (medfølger ikke)
- Den kompakte bordmodel måler 5L x 9W x 6,75 tommer. H (12,7 x 22,9 x 17,1 cm)
- Vægmonteret model måler 3.875L x 9W x 8 in. H (9,8 x 22,9 x 20,3 cm)
- Bordmodellen rummer fem mikropipettere fra enhver producent i let tilgængelige, åbne slots
- Fremstillet af ubelagt let at rengøre og sterilisere rustfrit stål
- Reolen måler 5,75 L x 9W x 7,75 H (14,6 x 22,9 x 19,7 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pipette stativ |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Pipettere |
| Materiale | Epoxybelagt aluminium |
| Stillinger | 12 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |