Få mere at vide
Bel Art™ Mikropipetter stativer
Artikelnummer. 15178608 Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (udstyr):
Finnpipette™ , Socorex™ , Eppendorf™ og andre populære runde mikropipettere
Stillinger:
12
Montering:
Bordplade
Artikelnummer. 15178608
Brand: Bel Art™ H189620000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser og beskyt populære mikropipettere og deres spidser med bord- eller vægmonterede stativer
Type A: For de fleste Finnpipette™ , Socorex™ , Eppendorf™ og andre populære runde mikropipettere
  • Fritstående bordstativ holder 10 rundformede pipettere plus to Drummond™ Pipet-Aid™ pipettefyldere i dedikerede brønde
  • To trinvise rækker med et lavere lag, der accepterer den tilspidsede ende af pipetterne for at holde dem oprejst
  • Fremstillet af let at rengøre epoxybelagt aluminium
  • Den kompakte form måler 5L x 9W x 6,75 tommer. H (12,7 x 22,9 x 17,1 cm)
Type B og C: For Gilson™ Pipetman™ pipettere og Drummond Pipet-Aid mikropipettere
  • Bord- og vægmonterede modeller har plads til 10 Gilson Pipetman pipettere plus to Drummond Pipet-Aid pipettere
  • Begge lavet af let at rengøre epoxybelagt aluminium
  • Vægmonteringsstativ fastgøres med 2 skruer (medfølger ikke)
  • Den kompakte bordmodel måler 5L x 9W x 6,75 tommer. H (12,7 x 22,9 x 17,1 cm)
  • Vægmonteret model måler 3.875L x 9W x 8 in. H (9,8 x 22,9 x 20,3 cm)
Type D: Til alle typer mikropipettere
  • Bordmodellen rummer fem mikropipettere fra enhver producent i let tilgængelige, åbne slots
  • Fremstillet af ubelagt let at rengøre og sterilisere rustfrit stål
  • Reolen måler 5,75 L x 9W x 7,75 H (14,6 x 22,9 x 19,7 cm)
Tekniske data
Produkttype Pipette stativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Pipettere
Materiale Epoxybelagt aluminium
Stillinger 12
Form Dråbeformede åbninger
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Finnpipette™ , Socorex™ , Eppendorf™ og andre populære runde mikropipettere
Montering Bordplade
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 17.1 cm
Højde (engelsk) 6,75 tommer.
Dybde (engelsk) 9''
Dybde (metrisk) 22.9 cm