Få mere at vide
Bel-Art™ Mikrocentrifugerøråbner
Shop alle SP Scienceware produkter
:
7,9 cm L; 3/Pakke
Beskrivelse
- Dobbeltendet værktøj
- Åbner standard 1,5 mL, 2 mL og 2,2 mL rør med den ene ende
- Gaffelblad i den anden ende åbner mindre størrelser (250 μL, 400 μL og 550 μL)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Dobbeltendet værktøj |
| Varebeskrivelse |
|
| Slutte | Uglaseret |
| Produkttype | Mikrocentrifugerøråbner |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Åbning af alle størrelser af mikrocentrifugerør |
| Længde (metrisk) | 7.9cm |
| Længde (engelsk) | 3,12 tommer. |