Få mere at vide
Bel-Art™ Microcentrifuge Tube Beta Box
Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
8 x 3,5 x 2,3 tommer (20,32 x 8,89 x 5,84 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Made from 9.5 mm (0.8 in.) acrylic with tight-fitting joints
- Crushed ice or water fits under rack
- Holds 36 microcentrifuge tubes
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Acrylic |
| Lukketype | Lid |
| Farve | Clear |
| Materiale | Acrylic |
| Form | Rectangular |
| Til brug med (applikation) | Radioactive Isotope Protection |
| Til brug med (udstyr) | 36 x 1.5mL microcentrifuge tubes, water or crushed ice can be placed under rack |
| Holder | 36 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes) |
| Inkluderer | Non-Skid Feet, Tight Fitting Cover |
| Produkttype | Beta Box |
| Vis mere |