Få mere at vide
Bel-Art™ Microcentrifuge Tube Beta Box
Artikelnummer. 15553835 Shop alle SP Scienceware produkter
Dimensioner (L x B x H):
8 x 3,5 x 2,3 tommer (20,32 x 8,89 x 5,84 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15553835
Brand: Bel-Art™ F249800015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protects from radioactive isotopes
  • Made from 9.5 mm (0.8 in.) acrylic with tight-fitting joints
  • Crushed ice or water fits under rack
  • Holds 36 microcentrifuge tubes
Tekniske data
Lukningsmateriale Acrylic
Lukketype Lid
Farve Clear
Materiale Acrylic
Form Rectangular
Til brug med (applikation) Radioactive Isotope Protection
Til brug med (udstyr) 36 x 1.5mL microcentrifuge tubes, water or crushed ice can be placed under rack
Holder 36 (1.5 mL Microcentrifuge Tubes)
Inkluderer Non-Skid Feet, Tight Fitting Cover
Produkttype Beta Box
Mængde Each
Dimensioner (L x B x H) 8 x 3,5 x 2,3 tommer (20,32 x 8,89 x 5,84 cm)
Længde (metrisk) 20 cm
Længde (engelsk) 8.063 in.
Bredde (metrisk) 6 cm
Bredde (engelsk) 3.5 in.
Højde (metrisk) 6 cm
Højde (engelsk) 2.25 in.