Få mere at vide
Bel-Art™ Mikrocentrifuge flydende stativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Mikrorør (1,5 ml)
Beskrivelse
Kompakt og økonomisk
- Inkuber op til 24 1,5 mL mikrocentrifugerør i et vandbad
- Mikrorør holdes tæt og frigives derefter, når stativet trykkes ned på en bordplade
- Dimensioner: 11,9 x 7,8 cm (4,68 x 3,06 tommer)
- Nem at indlæse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrorørstativ |
| Array | 6 x 4 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Holder | Mikrorør (1,5 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 24 |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |