Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Prøvesæt til mikroske og spatel
Description
Indeholder seks forskellige, små, dobbelte værktøj og pincet til præcis håndtering af små mængder. Bel Art™ SP Scienceware™ Mikroske og spatelprøvesæt er poleret rustfrit stål for lang levetid og nem rengøring og kan autoklaveres med damp ved 121 C (º250 ºF)
- Hvert værktøj har to forskellige endeformer, hvilket fordobler udvalget af redskaber for bedre at matche brugernes behov
- Værktøjsender inkluderer 2 små skeer til overførsel og opsamling af både tørt og flydende materiale
- Otte flade spatler i forskellige bredder og længder fremragende til blanding, skrabning og spredning; Seks af disse har en firkantet ende og to er afrundede
- To V-formede spatler i forskellige størrelser kan bruges til at løfte eller spildfri transport af materiale
- Pincetten med stump spids har takkede indvendige overflader for sikker prøvehåndtering og rillede håndtag for bedre greb
- Alle værktøjer er poleret rustfrit stål for lang levetid og nem rengøring og kan autoklaveres med damp ved 121 °C (250 °F)
- En bæretaske beskytter og organiserer alt værktøj, når det ikke er i brug
Specifications
Specifications
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Mikroske- og spatelprøvesæt |
| Til brug med (applikation) | Overførsel og indsamling af både tørt og flydende materiale |
| Inkluderer | 6 små værktøjer med dobbelte ender, et sæt pincetter, 2 små skeer, 6 flade spater med firkantede ender, 2 flade spader med runde ender, 2 V-formede spateler, en pincet med stump spids, bæretaske |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |