Få mere at vide
Bel-Art™ Mikrotragte
Artikelnummer. p-3273622 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) stilk:
0,6 cm
0,8 cm
Kapacitet (metrisk):
5,2 ml
8,1 ml
15,7 ml
Artikelnummer. 12324016
Brand: Bel-Art™ F146850035
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til mikroarbejde, påfyldning af buretter, manometre og små flasker
  • Polypropylentragte kan autoklaveres med damp ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8,1 ml
Diameter (metrisk) stilk 0,8 cm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 5.05 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til mikroarbejde, påfyldningsburetter, manometre og små flasker
Produkttype Påfyldningstragt