Få mere at vide
Bel-Art™ Mikrotragte
Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) stilk:
0,6 cm
0,8 cm
Kapacitet (metrisk):
5,2 ml
8,1 ml
15,7 ml
Beskrivelse
- Polypropylentragte kan autoklaveres med damp ved 121 °C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15,7 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 0,8 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 5.8 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Til mikroarbejde, påfyldningsburetter, manometre og små flasker |
| Produkttype | Påfyldningstragt |