Få mere at vide
Bel-Art™ Kviksølvsamler
Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (applikation):
Mercury spill clean-up
Mercury spill clean-up replacement pad
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Opfanger spildte kviksølvperler hurtigt og bekvemt. Bel-Art™ Mercury Collector rummer 125 ml kviksølv.
- Lid features absorbent foam pad on interior surface
- Replacement foam pad available
- Dispose of mercury by approved disposal method
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Materiale | Polyethylene |
| Type | Replacement Pad |
| Til brug med (applikation) | Mercury spill clean-up replacement pad |
| Inkluderer | Jar, perforated plate, lid with attached foam pad |
| Højde (engelsk) | 1.88 in. |
| Højde (metrisk) | 4.77 cm |