Få mere at vide
Bel-Art™ Kviksølvsamler
Artikelnummer. 12372088 Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (applikation):
Mercury spill clean-up
Mercury spill clean-up replacement pad
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12372088
Brand: Bel-Art™ F362510000
Opfanger spildte kviksølvperler hurtigt og bekvemt. Bel-Art™ Mercury Collector rummer 125 ml kviksølv.
  • Lid features absorbent foam pad on interior surface
  • Replacement foam pad available
  • Dispose of mercury by approved disposal method
Tekniske data
Farve White
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polyethylene
Type Replacement Pad
Til brug med (applikation) Mercury spill clean-up replacement pad
Inkluderer Jar, perforated plate, lid with attached foam pad
Højde (engelsk) 1.88 in.
Højde (metrisk) 4.77 cm