Få mere at vide
Bel-Art™ Kviksølvsamler
Artikelnummer. 10595444
Skift visning
Til brug med (applikation):
Erstatningspude til rengøring af kviksølvspild
Oprydning efter kviksølvudslip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10595444 Oprydning efter kviksølvudslip -
12372088 Erstatningspude til rengøring af kviksølvspild Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595444 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F362500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 DKK
    198.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.12 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Opfanger spildte kviksølvperler hurtigt og bekvemt. Bel-Art™ Mercury Collector rummer 125 ml kviksølv.
  • Låget har en absorberende skumpude på den indvendige overflade
  • Erstatningsskumpude tilgængelig
  • Bortskaf kviksølv efter godkendt bortskaffelsesmetode
Tekniske data
Farve Hvid
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Polyethylen
Type Kviksølvsamler
Til brug med (applikation) Oprydning efter kviksølvudslip
Inkluderer Glas, perforeret tallerken, låg med påsat skumpude
Højde (engelsk) 1,88 tommer
Højde (metrisk) 4.77 cm