Få mere at vide
Bel-Art™ Measure-Matic Dispenser
Artikelnummer. 10123714
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10123714 500 mL
1 options
Artikelnummer. 10123714 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F116540000
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klemning tvinger det ønskede volumen, 5 mL til 25 mL, væske gennem røret og ind i koppen.
  • Når trykket slippes, vender overskydende væske tilbage til flasken for spildfri hældning
  • Dispenserbæger af polypropylen glider på et leveringsrør af polypropylen, som er anbragt i en opbevaringsflaske af polyethylen med lav densitet
  • En medfølgende hulprop fungerer som støvdæksel
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Dropper kapacitet 16 oz.
Uddannet Nej
Mund Smal, gevind
Højde (metrisk) 241.3 mm
Bredde (engelsk) 3,07 tommer.
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 18 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Hul prop
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Produkttype Udleveringsflaske