Få mere at vide
Bel-Art™ Manomark™ kuglepenne
Artikelnummer. 11715084
Skift visning
Farve:
Diverse
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
11715084 Diverse
11725084 Sort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11715084 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F133770000
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærker på PTFE fluorpolymerharpikser, glas, træ, plast, metal, papir og klud.
  • Opløsningsmiddelbaseret blæk er kulbrinte-, vand- og temperaturbestandig 0 °C til 155 °C (32 F °til 310 °F)
  • Mærker kan slettes med alkohol
  • Unik forsegling forhindrer udtørring, hvis pennen efterlades uden hætte
Tekniske data
Tip stil Filt Tip
Produkttype Pen
Farve Diverse
Til brug med (applikation) Mærker på PTFE fluorpolymerharpikser, glas, træ, plast, metal, papir og klud
Temperaturområde (engelsk). 32 °F til 310 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 155 °C
Mængde 12 Pk.