Få mere at vide
Bel-Art™ Magnetisk omrørerstang
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
51 mm
Beskrivelse
- Radialmagnet i tyk polyethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 2'' |
| Dimensioner (L x B x H) | 51 x 9.5 mm |
| Til brug med (applikation) | Undgå at rørestave vælter ud, når indholdet tømmes |
| Til brug med (udstyr) | Omrøringsstænger |
| Inkluderer | Radial magnet |
| Tykkelse | 9.5mm |
| Diameter (metrisk) | 5.1 cm |
| Længde (metrisk) | 51 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 1 |
| Vis mere |