Få mere at vide
Bel Art™ Magnetiske perleseparationsstativer
Artikelnummer. p-5159674 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
PCR rørplade (96-brønd)
Rør (2 ml)
Rør (5 eller 15 ml)
Artikelnummer. 16640584
Brand: Bel Art™ F199000001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftige stativer sekvestrerer magnetiske perler, så affinitetsligander eller skylleopløsninger kan tilsættes eller dekanteres i assays.
  • Kraftige stativer sekvestrerer magnetiske perler, så affinitetsligander eller skylleopløsninger kan tilføjes eller dekanteres i assays
  • Kraftige magneter sikrer hurtigt perler
  • Fjederstemplet på rørhylstre på 1,5 til 50 ml modeller gør det muligt at fastgøre perler i forskellige højder langs rørvæggen
  • Drej blot røret for effektiv perleblanding
  • 96-brønds PCR-plademodel har 24 magneter, der tæt holder pladen, mens de tiltrækker perler til væggen af rørene
  • Fladbundet mikroplademodel har magneter, der dækker hele fodaftrykket for at acceptere alle standard mikroplader med et vilkårligt antal brønde; 6, 12, 24, 48, 96 osv.
  • Reoler passer til følgende mikroplader ANSI standarder
  • Klar akryl giver uhindret udsyn til rørets indhold
Tekniske data
Produkttype Magnetisk perleseparationsstativ
Array 1 x 6
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Holder Rør (5 eller 15 ml)
Materiale Neodym magneter, akryl
Stillinger 6
Form Cylindrisk
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generelle laboratorier, immunologi, Proteomics , Genomik, Separationsmetoder
Bredde (metrisk) 25 mm
Højde (metrisk) 54 mm