Få mere at vide
Bel Art™ Magnetiske perleseparationsstativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
PCR rørplade (96-brønd)
Rør (2 ml)
Rør (5 eller 15 ml)
Beskrivelse
- Kraftige stativer sekvestrerer magnetiske perler, så affinitetsligander eller skylleopløsninger kan tilføjes eller dekanteres i assays
- Kraftige magneter sikrer hurtigt perler
- Fjederstemplet på rørhylstre på 1,5 til 50 ml modeller gør det muligt at fastgøre perler i forskellige højder langs rørvæggen
- Drej blot røret for effektiv perleblanding
- 96-brønds PCR-plademodel har 24 magneter, der tæt holder pladen, mens de tiltrækker perler til væggen af rørene
- Fladbundet mikroplademodel har magneter, der dækker hele fodaftrykket for at acceptere alle standard mikroplader med et vilkårligt antal brønde; 6, 12, 24, 48, 96 osv.
- Reoler passer til følgende mikroplader ANSI standarder
- Klar akryl giver uhindret udsyn til rørets indhold
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Magnetisk perleseparationsstativ |
| Array | 1 x 6 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Holder | Rør (5 eller 15 ml) |
| Materiale | Neodym magneter, akryl |
| Stillinger | 6 |
| Form | Cylindrisk |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Nej |
| Vis mere |