Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Isspande
Artikelnummer. 13472429 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
4 l
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Højde (engelsk):
7,06 tommer.
9''
Artikelnummer. 13472429
Brand: Bel Art™ M168074001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
  • Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
  • Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
  • Ekspanderet urethan-isspande af høj kvalitet er lette, holdbare, ikke-svedende og uigennemtrængelige for fugt og lugt
  • Praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator
  • Tætsluttende nøglelåg og bund for nem stabling
  • Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
Tekniske data
Højde (metrisk) 22.86 cm
Højde (engelsk) 9''
Diameter (metrisk) 26.67 cm
Kapacitet (engelsk) 0,9 gal.
Inkluderer Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Design Let struktureret, skridsikker
Materiale Urethan
Diameter (engelsk) 10,5 tommer
Type Isspand
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 4 l
Holder 24 mikrorør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -196 °C til +100 °C