Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Isspande
Artikelnummer. 13452429
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
4 l
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Højde (engelsk):
7,06 tommer.
9''
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Højde (engelsk)
13452429 2,5 l Blå 7,06 tommer.
13442429 2,5 l Sort 7,06 tommer.
13412439 4 l Sort 9''
13432429 2,5 l Rød 7,06 tommer.
13462429 2,5 l Grøn 7,06 tommer.
13492429 4 l Rød 9''
13472429 4 l Blå 9''
13402439 4 l Grøn 9''
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13452429 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. M168072001
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
  • Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
  • Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
  • Ekspanderet urethan-isspande af høj kvalitet er lette, holdbare, ikke-svedende og uigennemtrængelige for fugt og lugt
  • Praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator
  • Tætsluttende nøglelåg og bund for nem stabling
  • Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
Tekniske data
Højde (metrisk) 17.9 cm
Højde (engelsk) 7,06 tommer.
Diameter (metrisk) 26.8 cm
Kapacitet (engelsk) 0,56 gal.
Inkluderer Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund
Design Let struktureret, skridsikker
Materiale Urethan
Diameter (engelsk) 10,56 tommer.
Type Isspand
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Holder 24 mikrorør
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Temperaturkontrol Nej
Temperaturområde -196 °C til +100 °C