Få mere at vide
Bel Art™ Magic Touch 2™ Isspande
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
4 l
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Sort
Højde (engelsk):
7,06 tommer.
9''
Beskrivelse
Overlegne isoleringsegenskaber kombineret med høj kemisk resistens
- Kompatibel ikke kun med våd is, men også med materialer med ultralav temperatur, herunder tøris, saltopslæmninger, tørisopløsningsmiddelopslæmninger eller flydende nitrogen
- Kan modstå et bredt temperaturområde på -196 °C (-320 °F) til 100 C (°212 °F)
- Ekspanderet urethan-isspande af høj kvalitet er lette, holdbare, ikke-svedende og uigennemtrængelige for fugt og lugt
- Praktisk hældetud, drypsikre fælge, en påfyldningslinjeindikator
- Tætsluttende nøglelåg og bund for nem stabling
- Let tekstureret, skridsikker finish og hævet kant giver sikker transport og et stilfuldt look
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 17.9 cm |
| Højde (engelsk) | 7,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 26.8 cm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,56 gal. |
| Inkluderer | Hældetud, drypsikre fælge, påfyldningslinjeindikator, tætsiddende nøglelåg og bund |
| Design | Let struktureret, skridsikker |
| Materiale | Urethan |
| Diameter (engelsk) | 10,56 tommer. |
| Type | Isspand |
| Farve | Rød |
| Vis mere |