Få mere at vide
Bel-Art™ Langhåndsdyppere
Artikelnummer. p-3155405 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Længde (metrisk) håndtag:
0.9 m
1.8 m
3.7 m
Længde (engelsk) Håndtag:
3 ft.
6 ft.
12 ft.
Inkluderer:
Håndtag i ét stykke
One-Piece Handle
To-delt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11302214
Brand: Bel-Art™ F367800016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Svejste håndtag giver nem prøveudtagning fra tanke, kar, søer osv. Flydbare, højdensitets polyethylen plastikdyppere vil ikke ruste eller korrodere og give kemisk resistens.
  • Dypper af polyethylen med høj densitet vil ikke ruste eller korrodere
  • Giver fremragende kemikalieresistens
  • Håndtaget er svejset til den stive skål med en 45° vinkel
  • Enden af håndtaget har en krog til ophængning
  • Håndtagsdiameter: 29 mm (1,13 tommer)
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer Håndtag i ét stykke
Håndtag Type Lang
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Til nem prøveudtagning fra tanke, kar og søer
Diameter (engelsk) håndtag 1,13 tommer.
Diameter (metrisk) håndtag 2.9 cm
Længde (engelsk) Håndtag 3 ft.
Længde (metrisk) håndtag 0.9 m