Få mere at vide
Bel-Art™ Langhåndsdyppere
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk) håndtag:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
Længde (engelsk) Håndtag:
3 fod
6 fod
12 fod
Inkluderer:
Håndtag i ét stykke
Håndtag i ét stykke
To-delt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Svejste håndtag giver nem prøveudtagning fra tanke, kar, søer osv. Flydbare, højdensitets polyethylen plastikdyppere vil ikke ruste eller korrodere og give kemisk resistens.
- Dypper af polyethylen med høj densitet vil ikke ruste eller korrodere
- Giver fremragende kemikalieresistens
- Håndtaget er svejset til den stive skål med en 45° vinkel
- Enden af håndtaget har en krog til ophængning
- Håndtagsdiameter: 29 mm (1,13 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Inkluderer | To-delt håndtag |
| Håndtag Type | Lang |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Til brug med (applikation) | Til nem prøveudtagning fra tanke, kar og søer |
| Diameter (engelsk) håndtag | 1,13 tommer. |
| Diameter (metrisk) håndtag | 2.9 cm |
| Vis mere |