Få mere at vide
Bel-Art™ Langhåndsdyppere
Artikelnummer. 11302214
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk) håndtag:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
Længde (engelsk) Håndtag:
3 fod
6 fod
12 fod
Inkluderer:
Håndtag i ét stykke
To-delt håndtag
Ét-stykke håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) håndtag Længde (engelsk) Håndtag Inkluderer Pakningsstørrelse
11302214 500 ml 0,9 m 3 fod Håndtag i ét stykke -
11322214 500 ml 3,7 m 12 fod To-delt håndtag -
11352214 1000 ml 1,8 m 6 fod Håndtag i ét stykke -
11362214 1000 ml 3,7 m 12 fod To-delt håndtag -
11332214 500 ml 3,7 m 12 fod Ét-stykke håndtag Hver
11312214 500 ml 1,8 m 6 fod Håndtag i ét stykke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11302214 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F367800016
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Svejste håndtag giver nem prøveudtagning fra tanke, kar, søer osv. Flydbare, højdensitets polyethylen plastikdyppere vil ikke ruste eller korrodere og give kemisk resistens.
  • Dypper af polyethylen med høj densitet vil ikke ruste eller korrodere
  • Giver fremragende kemikalieresistens
  • Håndtaget er svejset til den stive skål med en 45° vinkel
  • Enden af håndtaget har en krog til ophængning
  • Håndtagsdiameter: 29 mm (1,13 tommer)
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer Håndtag i ét stykke
Håndtag Type Lang
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Til brug med (applikation) Til nem prøveudtagning fra tanke, kar og søer
Diameter (engelsk) håndtag 1,13 tommer.
Diameter (metrisk) håndtag 2.9 cm
Længde (engelsk) Håndtag 3 fod
Længde (metrisk) håndtag 0,9 m