Få mere at vide
Bel Art™ Flydende nitrogenkølet mørtel
Artikelnummer. p-46122 Shop alle SP Scienceware produkter
Inkluderer:
Kun Motar
Mørtelskål, Bolig
Artikelnummer. 10489984
Brand: Bel Art™ H372600000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt er nyttigt til at male frosne prøver og inkluderer et stærkt isoleret blåt polyethylenhus, der holder flydende nitrogen koldt længere.
  • 304 rustfrit stålmørtel suspenderet over en rustfri stålskål holder flydende nitrogen
  • Reservemørtler (12-947-2) er nyttige til at slibe forskellige typer prøver på samme dag
  • Isoleret håndtag er aftageligt for at spare plads; 10,2 cm (4 tommer) lang
  • Tre sugekopfødder stabiliserer enheden på arbejdsbordet
  • Anbefalet størrelse støder er enhver størrelse passende til en 275 ml morter (medfølger ikke)
Ordreinfo
Huset måler 6 1/2 dia. x 4 1/2 in.H (16,5 x 11,4 cm).
Tekniske data
Varebeskrivelse Flydende nitrogenkølet mørtelsæt
Kapacitet (metrisk) 275 mL
Slutte Poleret
Kapacitet (engelsk) 9,29 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 6,5 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16.5cm
Produkttype Flydende nitrogenkølet mørtel
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Anbefal støder egnet til brug med en 275mL morter
Til brug med (applikation) Ideel til behandling af frosne vævsprøver
Inkluderer Mørtelskål, Bolig
Volumen 9,29 oz., 275 ml
Type Slev i rustfrit stål