Få mere at vide
Bel Art™ Flydende nitrogenkølet mørtel
Artikelnummer. 10587505
Skift visning
Inkluderer:
Kun Motar
Mørtelskål, Bolig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
10587505 Kun Motar
10489984 Mørtelskål, Bolig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587505 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. H372600001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    1068.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.13 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Dette produkt er nyttigt til at male frosne prøver og inkluderer et stærkt isoleret blåt polyethylenhus, der holder flydende nitrogen koldt længere.
  • 304 rustfrit stålmørtel suspenderet over en rustfri stålskål holder flydende nitrogen
  • Reservemørtler (12-947-2) er nyttige til at slibe forskellige typer prøver på samme dag
  • Isoleret håndtag er aftageligt for at spare plads; 10,2 cm (4 tommer) lang
  • Tre sugekopfødder stabiliserer enheden på arbejdsbordet
  • Anbefalet størrelse støder er enhver størrelse passende til en 275 ml morter (medfølger ikke)
Ordreinfo
Huset måler 6 1/2 dia. x 4 1/2 in.H (16,5 x 11,4 cm).
Tekniske data
Produkttype Flydende nitrogenkølet mørtelsæt
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Flydende nitrogenkølet mørtel
Til brug med (applikation) Ideel til behandling af frosne vævsprøver
Inkluderer Kun Motar
Slutte Poleret
Kapacitet (metrisk) 275 mL