Få mere at vide
Bel Art™ Flydende nitrogenkølet mørtel
Artikelnummer. 10489984
Skift visning
Inkluderer:
Kun Motar
Mørtelskål, Bolig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
10489984 Mørtelskål, Bolig
10587505 Kun Motar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10489984 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. H372600000
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Dette produkt er nyttigt til at male frosne prøver og inkluderer et stærkt isoleret blåt polyethylenhus, der holder flydende nitrogen koldt længere.
  • 304 rustfrit stålmørtel suspenderet over en rustfri stålskål holder flydende nitrogen
  • Reservemørtler (12-947-2) er nyttige til at slibe forskellige typer prøver på samme dag
  • Isoleret håndtag er aftageligt for at spare plads; 10,2 cm (4 tommer) lang
  • Tre sugekopfødder stabiliserer enheden på arbejdsbordet
  • Anbefalet størrelse støder er enhver størrelse passende til en 275 ml morter (medfølger ikke)
Ordreinfo
Huset måler 6 1/2 dia. x 4 1/2 in.H (16,5 x 11,4 cm).
Tekniske data
Varebeskrivelse Flydende nitrogenkølet mørtelsæt
Kapacitet (engelsk) 9,29 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 6,5 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16.5cm
Produkttype Flydende nitrogenkølet mørtel
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Anbefal støder egnet til brug med en 275mL morter
Til brug med (applikation) Ideel til behandling af frosne vævsprøver
Inkluderer Mørtelskål, Bolig
Volumen 9,29 oz., 275 ml
Type Slev i rustfrit stål
Slutte Poleret
Kapacitet (metrisk) 275 mL