Få mere at vide
Bel-Art™ Flydende nitrogenkølet minimørtel
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Beskrivelse
- Mørtel i rustfrit stål har en svejset armatur til at holde et mikrocentrifugerør
- Mørtlen er suspenderet over et hulrum i rustfrit stål, som holder det flydende nitrogen i et stærkt isoleret blåt polyethylenhus
- Forhindrer revner i mikrocentrifugerøret ved at eliminere direkte kontakt med flydende nitrogen
- Tillader slibning af mindre mængder væv i et rør, hvilket reducerer prøvetab og opsamlingstid
- Rørets indhold fryses af det flydende nitrogen, der omgiver mørtlen: Dette forhindrer røret i at revne ved at eliminere direkte kontakt med flydende nitrogen
- Inkluderer 5 tommer. (12,7 cm) lang støder i rustfrit stål med 4 tommer. B x 3/4 tommer. D (10,2 x 1,9 cm) polyethylen T-håndtag
- Husets overordnede dimensioner: 6,5 tommer. D (16,5 cm) x 4,5 tommer. H (11,4 cm); Sugefødder holder den stabil på arbejdsbordet
- Sugefødder holder enheden stabilt på arbejdsbordet
Ordreinfo
Mørtel overordnede dimensioner: 6 1/2 in. D (16,5 cm) x 4 1/2 in. H (11,4 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Slutte | Poleret |
| Produkttype | Flydende nitrogenkølet minimørtel |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Frys og bearbejd små vævsprøver i et mikrocentrifugerør |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 11.4cm |
| Inkluderer | Rustfrit stål støder med polyethylen håndtag |
| Type | Mini morter og støder |