Få mere at vide
Bel Art™ Blyforede polyethylenopbevaringskasser
Artikelnummer. 31337570
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
8 x 12 x 8 tommer (20 x 30 x 20 cm)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
31337570 8 x 12 x 8 tommer (20 x 30 x 20 cm)
1 options
Artikelnummer. 31337570 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F249600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9730.00 DKK
    8191.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 1538.77 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Til opbevaring af hætteglas med isotoper, forurenede instrumenter og værktøj, radioaktive prøver, opløsninger eller affald
  • 0,76 mm (0,030 tommer) tykt blyskjold indkapslet i 6,4 mm (0,25 tommer) tyk højdensitetspolyethylen
  • Hver kasse er dækket med samme bly/polyethylen-konstruktion med 32 mm (1,25 tommer) Ekstern overlapning designet til at forhindre strålingsudslip
  • Håndtagsåbning: 89 x 29 mm (3,5 x 1,125 tommer)
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 8 x 12 x 8 tommer (20 x 30 x 20 cm)
Til brug med (applikation) Til opbevaring af hætteglas med isotoper, forurenede instrumenter og værktøj, radioaktive prøver, opløsninger eller affald
Højde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 20cm
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20cm
Produkttype Blyforet opbevaringskasse
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30cm
Volumen 10 L
Materiale Polyethylen