Få mere at vide
Bel-Art™ Gitterstøttestativ
Artikelnummer. 16386285
Skift visning
Højde (metrisk):
72,5 cm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
16386285 72,5 cm
1 options
Artikelnummer. 16386285 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F389940000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2168.88 DKK
    1807.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 361.51 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Giver maksimal kapacitet af små lette genstande som glas og tunge genstande som mekaniske omrørere
  • Forlænget base og tre, jævnt fordelte, stive aluminiumsstøttestænger
  • Vægtet polypropylenbase til brug under alvorlige korrosive forhold
  • Pletbestandig og giver maksimal stabilitet
  • Leveres med tre solide aluminiumstænger, der er sikkert skruet fast i bunden
  • Brugt med Bel-Art klemmer med delnr. H18354-0000 og H18350-0000
Ordreinfo
Horisontale stænger sælges separat
Tekniske data
Materiale Polypropylen, aluminium
Højde (metrisk) 72,5 cm
Længde (engelsk) 48 tommer
Længde (metrisk) 122 cm
Bredde (engelsk) Base 8,46 tommer
Bredde (metrisk) base 21.48 cm
Inkluderer Tre jævnt fordelte aluminiumstænger
Produkttype Gitterstøttestativ
Til brug med (udstyr) Bel-Art Klemmer
Mængde 1