Få mere at vide
Bel-Art™ Stort vægtet sikkerhedsskjold
Artikelnummer. 11777424
Skift visning
Højde (metrisk):
76 cm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
11777424 76 cm
1 options
Artikelnummer. 11777424 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H249620000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 DKK
    3930.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 444.87 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Gennemsigtigt skjold giver høj slagfasthed
  • Laboratoriearbejdere er beskyttet af en 4,7 mm (0,188 tommer) tyk klar polycarbonatbarriere
  • Stabil tresidet konstruktion giver front- og sidebeskyttelse mod flyvende affald
  • Omkredsbund af kraftig stål er belagt med blå epoxy
  • Belagte stålbolte, møtrikker og spændeskiver bruges til montering
  • Udvendig base 19 1/2 in. (50 cm) og 6 1/2 in. (17 cm) foran til bagside
  • Skjolde opfylder High Mass Impact Test og High Velocity Impact Test som defineret af ANSI Z87.1, afsnit 9.11 og 9.12
Tekniske data
Højde (engelsk) 30 tommer
Højde (metrisk) 76 cm
Linsetype Møder ANSI High Mass Impact Test og High Velocity Impact Test
Form Rektangulær
Tykkelse (engelsk) 0,188 tommer
Tykkelse (metrisk) 4.7 mm
Bredde (engelsk) 19,5''
Bredde (metrisk) 49.53 cm
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Vægtet sikkerhedsskjold
Vægt (engelsk) 18.5 lb.
Vægt (metrisk) 8.4 kg
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse Ingen