Få mere at vide
Bel-Art™ Stort volumen polypropylen bæger
Modstandsdygtig over for kemikalier. Bel-Art™ Polypropylenbæger med stort volumen har udstrakte kanter og tude til hurtig og nem hældning, når store mængder håndteres.
Brand: Bel-Art™ F26219-0010
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Forbedret med hævede numeriske gradueringer for bedre visning af indholdsvolumen
- Praktisk håndslids i bunden for let løft
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Kemisk resistent
Tekniske data
338,14 oz. | |
10,47 tommer. | |
26.6 cm | |
Polypropylen | |
31.1 cm | |
Autoklaverbar | |
Ja | |
Griffin, Lav Form |
8,74 tommer. | |
22.2 cm | |
10 L | |
12,24 tommer. | |
Bægerglas | |
Genanvendelig | |
Støbte gradueringer |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Stort volumen polypropylen bæger > Bægerglas, kapacitet: 10 L
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion