Få mere at vide
Bel-Art™ Large Policeman
Artikelnummer. 12613026 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
20,3 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 12613026
Brand: Bel-Art™ F377390002
Handle contains a rigid 0.25 in. (6 mm) steel rod enclosed in polyethylene
  • Large, tapered, flattened end is 1 in. (25mm) wide for ease in sample handling
  • For aggressive scraping and spreading
  • Blister packed
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Form Straight
Produkttype Policemen Scraper
Til brug med (applikation) Designed for aggressive scraping and spreading without scratching
Længde (engelsk) 8 in.
Størrelse Large
Diameter (engelsk) Ydre 0.37 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 0.952 cm
Inkluderer 1 x 1 in. Wide flattened and tapered end
Håndtag Materiale Steel
Materiale Polyethylene
Håndtag Type Rod
Længde (metrisk) 20,3 cm