Få mere at vide
Bel-Art™ Large Policeman
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk):
20,3 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Large, tapered, flattened end is 1 in. (25mm) wide for ease in sample handling
- For aggressive scraping and spreading
- Blister packed
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Form | Straight |
| Produkttype | Policemen Scraper |
| Til brug med (applikation) | Designed for aggressive scraping and spreading without scratching |
| Længde (engelsk) | 8 in. |
| Størrelse | Large |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.37 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.952 cm |
| Inkluderer | 1 x 1 in. Wide flattened and tapered end |
| Håndtag Materiale | Steel |
| Vis mere |