Få mere at vide
Fisherbrand™ Mærkede vaskeflasker
Artikelnummer. 30193464 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Til brug med (applikation):
Acetone
Isopropanol
Vand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
30193464 500 mL Isopropanol -
11592463 500 mL Acetone Pakke med 6
11572463 500 mL Vand Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Alle flasker er kun beregnet til dosering, ikke til langtidsopbevaring. Brug kun LYOB med opløsningsmidler, der er kompatible med LDPE.
Artikelnummer. 30193464 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. F116460624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 DKK
    300.76 DKK / Pakke med 6
    Spare 57.24 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Alle flasker er kun beregnet til dosering, ikke til langtidsopbevaring. Brug kun LYOB med opløsningsmidler, der er kompatible med LDPE.
Indeholder
Safety labeled wash bottles include Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemmical Abstract Service (CAS), protective equipment symbols and target organ information.
Polyethylenflasker med polypropylenlukninger for at sikre lækagesikker dispensering.
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant
  • Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
  • Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closure with leakproof design
  • Bottles can be purchased separately or in variety packs that include water, acetone, methanol, isopropanol, toluene and ethanol
Overholdelse
OSHA-krav beskrevet i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Isopropanol
Materiale LDPE, Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Gul
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Bred, gevind
Kemisk etiket Isopropanol
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Produkttype Sikkerhedsmærket vaskeflaske