Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion-vakuum-ekssikkatorer i skabsstil, klar
Artikelnummer. p-4606714 Shop alle SP Scienceware produkter
Volumen (metrisk):
11 l
23 l
35 l
Artikelnummer. 15369807
Brand: Bel Art™ F424004011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Tørremiddelbakke (tørremidler sælges separat)
Klar ekssikkator giver vakuumopretholdelse i en pladsmaksimerende terning
  • De er i stand til at opretholde et 29 in.-Hg-vakuum i over 72 timer ved stuetemperatur og forbliver gastætte, hvilket tillader pålidelig opbevaring eller eksperimenter over længere perioder
  • Viton™ 3-vejs ventil giver ensartet og ensartet vakuumtræk, vakuumudløsning eller gasudveksling
  • Transparent polycarbonatkonstruktion er holdbar, let at rengøre, kemikaliebestandig og tillader hurtig visualisering af ekssikkatorindholdet
  • Ravfarvede UV-blokerende modeller blokerer 100 % af UVA-, B- og C-lys for at minimere skader eller misfarvning af lysfølsomme prøver
  • Brug med ethvert vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfod pr. minut (CFM) ft eller mere
  • Formstøbt enkelt stykke design (undtagen døren) muliggør enestående vakuumkapacitet med praktisk talt ingen lækage og enestående holdbarhed
  • Skabsstil giver maksimal brugbar plads
  • Hængslet dør giver nem adgang; indbyggede låsetappe sikrer døren, når den ikke er under vakuum
  • Analog vakuummåler i hoveddøren giver et hurtigt overblik over vakuumniveauet
  • Perforerede hylder kan flyttes for at imødekomme forskellige opbevaringsbehov (yderligere hylder sælges separat)
  • Indbyggede porte tillader fastgørelse af op til 3 ekstra ventiler (sælges separat)
  • Stabelbart pladsbesparende design muliggør effektiv udnyttelse af arbejdspladsen
  • Otte modeller at vælge imellem; 11, 23, 35 og 45 liter indvendig volumen i klar eller UV-blokerende rav
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Dørtype Hængsel
Inkluderer Tørremiddelbakke, 3 perforerede hylder, indbyggede porte, dørmonteret analog vakuummåler
Maks. Hyldebelastning 5 kg
Antal hylder 3/5
Stil Kabinet
Volumen (engelsk) 1,2 cu. ft.
Volumen (metrisk) 35 l
Mål (D x B x H) Indvendig 14,75 x 13,62 x 14 tommer (37,46 x 35,56 x 34,59 cm)
Bredde (engelsk) 16,5 tommer
Bredde (engelsk) Dør 11,6 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 14 tommer
Bredde (metrisk) 42 cm
Bredde (metrisk) dør 29.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 35.56 cm
Højde (metrisk) 38.1 cm
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (engelsk) Døråbning 13,6 tommer
Højde (engelsk) Interiør 13,62 tommer
Højde (metrisk) døråbning 34.5 cm
Højde (metrisk) interiør 34.59 cm
Dybde (engelsk) 15,62 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 14,75 tommer
Dybde (metrisk) 39.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 37.46 cm
Diameter (engelsk) Ydre 15,62 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 35.6 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 39.67 cm
Vægt (engelsk) 23.7 lb.
Vægt (metrisk) 10.8 kg