Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion-vakuum-ekssikkatorer i skabsstil, klar
Artikelnummer. 15605439
Skift visning
Volumen (metrisk):
11 l
23 l
35 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15605439 23 l
15369807 35 l
17492883 11 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15605439 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F424004021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12800.00 DKK
    10770.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 2029.01 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Indeholder
Tørrebakken (tørremidler sælges separat)
Klar ekssikkator giver vakuumopretholdelse i en pladsmaksimerende terning
  • De kan opretholde 29 tommer Hg vakuum i over 72 timer ved stuetemperatur og forbliver gastætte, hvilket muliggør pålidelig opbevaring eller eksperimenter over længere perioder
  • Viton™ 3-vejs ventil tilbyder ensartet og ensartet vakuumudtræk, vakuumfrigivelse eller gasudveksling
  • Transparent polycarbonatkonstruktion er holdbar, let at rengøre, kemikalieresistent og muliggør hurtig visualisering af indholdet af desiccatoren
  • Ravfarvede UV-blokeringsmodeller blokerer 100 % af UVA-, B- og C-lyset for at minimere skader eller misfarvning af lysfølsomme prøver
  • Brug med ethvert vakuum med en fri luftkapacitet på 1,5 kubikfod per minut (CFM) fod eller mere
  • Enkeltstykkes støbt design (undtagen døren) muliggør fremragende vakuumkapacitet med stort set ingen lækage og exceptionel holdbarhed
  • Kabinetstypen giver maksimal brugbar plads
  • Hængslet dør giver nem adgang; Indbyggede låsetapper sikrer døren, når den ikke er under vakuum
  • Analog vakuummåler i hoveddøren giver et hurtigt overblik over vakuumniveauet
  • Perforerede hylder kan flyttes for at imødekomme forskellige opbevaringsbehov (ekstra hylder sælges separat)
  • Indbyggede porte tillader tilslutning af op til 3 ekstra ventiler (solgt separat)
  • Stableligt og pladsbesparende design muliggør effektiv udnyttelse af arbejdspladsen
  • Otte modeller at vælge imellem; 11, 23, 35 og 45 liters internt volumen i klar eller UV-blokkerende ravfarve
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuum-desiccator
Dørtype Hængsel
Inkluderer Tørremiddelbakke, 2 perforerede hylder, indbyggede porte, dørmonteret analog vakuummåler
Maks. Hyldebelastning 5 kg
Antal hylder 2/4
Stil Kabinet
Volumen (engelsk) 0,8 kubikfod
Volumen (metrisk) 23 l
Mål (D x B x H) Indvendig 14,37 x 13,6 x 9,75 tommer (36,5 x 34,6 x 24,6 cm)
Bredde (engelsk) 16,5 tommer
Bredde (engelsk) Dør 11,6''
Bredde (engelsk) Interiør 13,6''
Bredde (metrisk) 42 cm
Bredde (metrisk) dør 29.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 34.6 cm
Højde (metrisk) 28 cm
Højde (engelsk) 11 tommer
Højde (engelsk) Døråbning 9,6''
Højde (engelsk) Interiør 9,75 tommer
Højde (metrisk) døråbning 24.5 cm
Højde (metrisk) interiør 24.6 cm
Dybde (engelsk) 15,62''
Dybde (engelsk) Interiør 14,37''
Dybde (metrisk) 39.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 36.5 cm
Diameter (engelsk) Ydre 15,62''
Diameter (metrisk) Indvendig Desiccator
Diameter (metrisk) Udvendig 39.67 cm
Vægt (engelsk) 18 lb.
Vægt (metrisk) 8.2 kg