Få mere at vide
Bel Art™ Lab Companion Cabinet Style Vakuum Eksikkator, Amber
Artikelnummer. 18839852
Skift visning
Volumen (metrisk):
11 l
23 l
Antal hylder:
2/4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal hylder
18839852 11 l 2/4
16876040 23 l 2/4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18839852 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F424004101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10520.00 DKK
    9368.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1151.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
Tørrebakken (tørremidler sælges separat)
UV-blokerende ravekssikkator giver vakuum opretholdelse i en rummaksimerende terning.
  • Højkvalitets vakuum-desiccators giver vakuumintegritet og holder tre gange så lang tid som en gennemsnitlig vakuum-desiccator, hvilket resulterer i lavere vedligeholdelse og større tryghed.
  • De kan opretholde 29 tommers Hg vakuum i over 72 timer ved stuetemperatur og forbliver gastætte, hvilket muliggør pålidelig opbevaring eller eksperimenter over længere perioder.
  • Viton™ 3-vejs ventil tilbyder ensartet og ensartet vakuumudtræk, vakuumfrigivelse eller gasudveksling.
  • Transparent polycarbonatkonstruktion er holdbar, let at rengøre, kemikalieresistent og muliggør hurtig visualisering af indholdet af tørreapparatet.
  • Ravfarvede UV-blokeringsmodeller blokerer 100 % af UVA-, B- og C-lyset for at minimere skader eller misfarvning af lysfølsomme prøver.
  • Brug med ethvert vakuum med en fri luftkapacitet på 1,5 kubikfod pr. minut (CFM) fod eller mere.
  • Vakuumniveaukontrol er forenklet med en indbygget analog vakuummåler øverst på enheden.
  • Højkvalitets silikone O-ring og specialdesignet låsering giver fremragende vakuumkapacitet med stort set ingen lækage.
  • Låseringen sikrer den øverste og nederste halvdel, når vakuum ikke er i brug; giver ekstra bekvemmelighed og sikkerhed ved flytning af enheden.
  • Seks modeller at vælge imellem; 6, 10 og 20 liters indvendig volumen i klar eller UV-blokkerende ravfarve.
Tekniske data
Farve Ravgul
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuum-desiccator
Dørtype Hængsel
Inkluderer Tørremiddelbakke, 2 perforerede hylder, indbyggede porte, dørmonteret analog vakuummåler
Maks. Hyldebelastning 3 kg
Antal hylder 2/4
Stil Kabinet
Volumen (engelsk) 0,4 cu. ft.
Volumen (metrisk) 11 l
Mål (D x B x H) Indvendig 10 x 24,8 x 9,37''. (25,4 x 24,8 x 23,8 cm)
Bredde (engelsk) 12,62''
Bredde (engelsk) Dør 8,12''
Bredde (engelsk) Interiør 24,8''
Bredde (metrisk) 32.2 cm
Bredde (metrisk) dør 20.8 cm
Bredde (metrisk) interiør 24.8 cm
Højde (metrisk) 27 cm
Højde (engelsk) 10,62''.
Højde (engelsk) Døråbning 9,3''
Højde (engelsk) Interiør 9,37''
Højde (metrisk) døråbning 23.8 cm
Højde (metrisk) interiør 23.8 cm
Dybde (engelsk) 11,25''
Dybde (engelsk) Interiør 10''
Dybde (metrisk) 28.5 cm
Dybde (metrisk) interiør 25.4 cm
Diameter (engelsk) Ydre 11,25''
Diameter (metrisk) Indvendig 24.8 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 28.575 cm
Vægt (engelsk) 9.25 lb.
Vægt (metrisk) 4.2 kg