Få mere at vide
Bel Art™ Lab Companion Cabinet Style Vakuum Eksikkator, Amber
Artikelnummer. 16876040 Shop alle SP Scienceware produkter
Volumen (metrisk):
11 l
23 l
Antal hylder:
2/4
Artikelnummer. 16876040
Brand: Bel Art™ F424004121
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Tørremiddelbakke (tørremidler sælges separat)
UV-blokerende ravekssikkator giver vakuum opretholdelse i en rummaksimerende terning.
  • Vakuumekssikkatorer af høj kvalitet giver vakuumintegritet, der varer tre gange længere end den gennemsnitlige vakuumekssikkator, hvilket resulterer i lavere vedligeholdelse og større ro i sindet.
  • De er i stand til at opretholde et vakuum på 29 in.-Hg i over 72 timer ved stuetemperatur og forbliver gastætte, hvilket tillader pålidelig opbevaring eller eksperimenter over længere perioder.
  • Viton™ 3-vejs ventil giver ensartet og ensartet vakuumtræk, vakuumudløsning eller gasudveksling.
  • Gennemsigtig polycarbonatkonstruktion er holdbar, nem at rengøre, kemikaliebestandig og tillader hurtig visualisering af ekssikkatorindholdet.
  • Ravfarvede UV-blokerende modeller blokerer 100 % af UVA-, B- og C-lys for at minimere skader eller misfarvning af lysfølsomme prøver.
  • Brug med ethvert vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfod pr. minut (CFM) ft eller mere.
  • Kontrol af vakuumniveau er forenklet med en indbygget analog vakuummåler øverst på enheden.
  • Højkvalitets silikone O-ring og specialdesignet låsering giver enestående vakuumkapacitet med praktisk talt ingen lækage.
  • Låsering sikrer øverste og nederste halvdele, når vakuum ikke er i brug; giver ekstra bekvemmelighed og sikkerhed ved flytning af enheden.
  • Seks modeller at vælge imellem; 6, 10 og 20 liter indvendig volumen i klar eller UV-blokerende rav.
Tekniske data
Farve Ravgul
Materiale Polycarbonat
Produkttype Vakuumekssikkator
Dørtype Hængsel
Inkluderer Tørremiddelbakke, 2 perforerede hylder, indbyggede porte, dørmonteret analog vakuummåler
Maks. Hyldebelastning 5 kg
Antal hylder 2/4
Stil Kabinet
Volumen (engelsk) 0,8 kubikfod
Volumen (metrisk) 23 l
Mål (D x B x H) Indvendig 14,37 x 13,6 x 9,75 tommer. (36,5 x 34,6 x 24,6 cm)
Bredde (engelsk) 16,5 tommer
Bredde (engelsk) Dør 11,6 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 13,6''
Bredde (metrisk) 42 cm
Bredde (metrisk) dør 29.5 cm
Bredde (metrisk) interiør 34.6 cm
Højde (metrisk) 28 cm
Højde (engelsk) 11''
Højde (engelsk) Døråbning 9,6''
Højde (engelsk) Interiør 9,75 tommer.
Højde (metrisk) døråbning 24.5 cm
Højde (metrisk) interiør 24.6 cm
Dybde (engelsk) 15,62 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 14,37''
Dybde (metrisk) 39.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 36.5 cm
Diameter (engelsk) Ydre 15,62 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 34.6 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 39.69 cm
Vægt (engelsk) 18 lb.
Vægt (metrisk) 8.2 kg