Få mere at vide
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire II™ Enkeltsidet elektrisk bordplade Labware Tørretumblere
Artikelnummer. 30193478
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
42,5 x 19 x 57,7 cm
Inkluderer:
2 kurve, 38 pinde
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Inkluderer
30193478 42,5 x 19 x 57,7 cm 2 kurve, 38 pinde
1 options
Artikelnummer. 30193478 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F188192302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13225.00 DKK
    11129.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 2095.73 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Tilbyder kompakt fodaftryk og fremskynder tørring af laboratorieartikler med varm, cirkulerende luft.
Spar bordpladeplads ved at placere enkeltsidede modeller op ad væggen.
  • 400W tørreeffekt cirkulerer forsigtigt opvarmet luft ind i og omkring emner for at reducere tørretiden
  • Varmevælgerknap med tre temperaturindstillinger: høj, medium og lav
  • Power-knappen lyser, når den er i brug
  • 8 Amp ved 120V, afbryder og uafhængig termosikring beskytter enheden mod overophedning
  • Effektiviteten forbedres med udskifteligt polyurethanskumfilter
  • Omdiriger luftstrømmen ved at indsætte propper i stedet for pinde i ubrugte pindehuller
  • Robuste baser med fremragende balance; kan placeres på enhver plan overflade
  • Aftagelige polypropylenkurve til opbevaring af små laboratorieartikler og ekstra pløkker
  • 120V
  • To eller tre lag mulighed
  • Kurve rummer små glasvarer inklusive reagensglas, pipetter
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Laboratorieglasudstyr
Materiale ABS
Stillinger 40
Form Firkant
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Dimensioner (L x B x H) 42,5 x 19 x 57,7 cm
Længde (metrisk) 42.5 cm
Længde (engelsk) 16.75 in.
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (engelsk) 22.7 in.
Elektriske krav 230 V
Inkluderer 2 kurve, 38 pinde
Produkttype Single Sided Electric Dryer
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 57.7 cm
Array 38 x 1
Bredde (metrisk) 19 cm