Få mere at vide
Bel Art™ Lab-Aire™ II Tørrestativer af glas
Artikelnummer. p-3568847 Shop alle SP Scienceware produkter
Stillinger:
19
38
57
76
114
Produkttype:
Bordplade/vægmonteret stativ (1-lags)
Bordstativ (1-lags)
Bordstativ (2-lags)
Bordstativ (3-lags)
Vægmonteret stativ (2-lags)
Vægmonteret stativ (3-lags)
Højde (engelsk):
8,4 tommer
9,4 tommer
15,4 tommer.
16,4 tommer
22,4 tommer
23,4 tommer.
Dybde (engelsk):
5 tommer
7 tommer
10''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11872801
Brand: Bel Art™ F189330022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tørrestativer af glasvarer og plastik til vægge eller bordplader
  • Tør og opbevar sarte laboratorieartikler inklusive bægre, kolber, flasker, reagensglas og cylindre på disse pladsbesparende tørrestativer
  • Enkeltsidede bordplademodeller passer fladt mod en væg
  • Dobbeltsidede bordplademodeller giver dobbelt kapacitet (op til 114 pinde) med et lidt større fodaftryk
  • Tre størrelser og længder af V-kanalpløkker kan omplaceres, så de kan rumme en række forskellige laboratorieartikler
  • Robust ABS-plastikhus og pløkker tørres af og korroderer ikke
  • Vægmonterede modeller har monteringspunkter, der passer til standard pegboards
  • Pløkker fås separat for at omkonfigurere stativet til specifikke tørrekrav
Tekniske data
Inkluderer Pløkker
Produkttype Bordstativ (2-lags)
Array 76 x 1
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Fløde, Blågrøn
Holder Lab glasvarer, Lab plastik
Materiale ABS
Stillinger 76
Form Rektangulær
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Lab glasvarer
Størrelse 375 x 254 x 569 mm
Længde (metrisk) 569 mm
Bredde (metrisk) 37.5 cm
Bredde (engelsk) 14,75''
Højde (metrisk) 39 cm
Højde (engelsk) 15,4 tommer.
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 25.4 cm