Få mere at vide
Bel Art™ Lab-Aire™ II Tørrestativer af glas
Artikelnummer. 11872801
Skift visning
Stillinger:
19
38
57
76
114
Produkttype:
Bordplade/vægmonteret stativ (1-lags)
Bordstativ (1-lags)
Bordstativ (2-lags)
Bordstativ (3-lags)
Vægmonteret stativ (2-lags)
Vægmonteret stativ (3-lags)
Højde (engelsk):
8,4 tommer
9,4 tommer
15,4 tommer.
16,4 tommer
22,4 tommer
23,4 tommer.
Dybde (engelsk):
5 tommer
7 tommer
10''
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Produkttype Højde (engelsk) Dybde (engelsk) unitSize
11872801 76 Bordstativ (2-lags) 15,4 tommer. 10'' -
15540102 57 Bordstativ (3-lags) 22,4 tommer 7 tommer Hver
15530102 38 Bordstativ (2-lags) 15,4 tommer. 7 tommer -
11862801 38 Bordstativ (1-lags) 8,4 tommer 10'' -
11803001 19 Bordplade/vægmonteret stativ (1-lags) 9,4 tommer 5 tommer -
11302754 57 Vægmonteret stativ (3-lags) 23,4 tommer. 5 tommer -
11866331 38 Vægmonteret stativ (2-lags) 16,4 tommer 5 tommer -
11882801 114 Bordstativ (3-lags) 22,4 tommer 10'' -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11872801 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F189330022
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tørrestativer af glasvarer og plastik til vægge eller bordplader
  • Tør og opbevar sarte laboratorieartikler inklusive bægre, kolber, flasker, reagensglas og cylindre på disse pladsbesparende tørrestativer
  • Enkeltsidede bordplademodeller passer fladt mod en væg
  • Dobbeltsidede bordplademodeller giver dobbelt kapacitet (op til 114 pinde) med et lidt større fodaftryk
  • Tre størrelser og længder af V-kanalpløkker kan omplaceres, så de kan rumme en række forskellige laboratorieartikler
  • Robust ABS-plastikhus og pløkker tørres af og korroderer ikke
  • Vægmonterede modeller har monteringspunkter, der passer til standard pegboards
  • Pløkker fås separat for at omkonfigurere stativet til specifikke tørrekrav
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Fløde, Blågrøn
Holder Lab glasvarer, Lab plastik
Materiale ABS
Stillinger 76
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Lab glasvarer
Størrelse 375 x 254 x 569 mm
Længde (metrisk) 569 mm
Bredde (engelsk) 14,75''
Højde (engelsk) 15,4 tommer.
Dybde (engelsk) 10''
Dybde (metrisk) 25.4 cm
Inkluderer Pløkker
Produkttype Bordstativ (2-lags)
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 39 cm
Array 76 x 1
Bredde (metrisk) 37.5 cm