Få mere at vide
Bel Art™ Lab-Aire™ II Tørrestativer af glas
Beschreibung
Tørrestativer af glasvarer og plastik til vægge eller bordplader
- Tør og opbevar sarte laboratorieartikler inklusive bægre, kolber, flasker, reagensglas og cylindre på disse pladsbesparende tørrestativer
- Enkeltsidede bordplademodeller passer fladt mod en væg
- Dobbeltsidede bordplademodeller giver dobbelt kapacitet (op til 114 pinde) med et lidt større fodaftryk
- Tre størrelser og længder af V-kanalpløkker kan omplaceres, så de kan rumme en række forskellige laboratorieartikler
- Robust ABS-plastikhus og pløkker tørres af og korroderer ikke
- Vægmonterede modeller har monteringspunkter, der passer til standard pegboards
- Pløkker fås separat for at omkonfigurere stativet til specifikke tørrekrav
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Fløde, Blågrøn |
| Holder | Lab glasvarer, Lab plastik |
| Materiale | ABS |
| Stillinger | 19 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Lab glasvarer |
| Størrelse | 375 x 127 x 239 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?