Få mere at vide
Bel-Art™ Replacement Cushion for Inoculating Turntable
Beskrivelse
- For use with Bel-Art™ Inoculating Turntable
- This economical, hand-operated turntable allows even distribution of bacterial cells in Petri dishes from 60–100mm in diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indvendig | 4 in. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 8 cm |
| Længde (engelsk) | 4 in. |
| Længde (metrisk) | 8 cm |
| Materiale | Neoprene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Størrelse | Short |
| Produkttype | Cushion |
| Til brug med (udstyr) | Petri Dish Inoculating Turntable (14-512-64) |