Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Inoculating Turntable
Artikelnummer. 11786575
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
12,7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig unitSize
11786575 12,7 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11786575 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F409130000
Allows even distribution of bacterial cells in Petri dishes from 60 through 100mm dia.
  • Lightweight and portable
  • Hand-operated turntable .
  • Ball bearings ensure smooth and effortless spinning for faster and more accurate inoculation
  • Recessed, non-skid, neoprene turntable top keeps Petri dishes in place
  • Removable top for cleaning
  • Rugged body made of easy-to-clean polypropylene
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indvendig 5 in.
Diameter (metrisk) indvendig 12,7 cm
Længde (metrisk) 12.7 cm
Materiale Polypropylene
Produkttype Inoculating Turntable
Til brug med (udstyr) 60 to 90 mm petri dishes
Inkluderer Non-skid neoprene recessed stabilizing pad
Bredde (metrisk) 5 cm