Få mere at vide
Bel-Art™ Imhoff kegle og separatortragtstativ
Artikelnummer. 11890782
Skift visning
Stillinger:
4
Artikelnummer. Stillinger
11890782 4
1 options
Artikelnummer. 11890782 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H189670000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.00 DKK
    2306.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 293.40 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fleksibelt design kan rumme en række forskellige tragtstørrelser
  • Dobbelte støttelag kan justeres uafhængigt til højder op til 29 tommer.
  • Robust, polypropylen base er vægtet for stabilitet
  • Kemikaliebestandig konstruktion
  • Accepterer tragtstørrelser fra 100 til 1000 cm 3
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Tragte (4 x 100 til 1000 cm 3 )
Materiale Polypropylen
Stillinger 4
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Imhoff kegler
Størrelse 203 x 489 x 508 mm
Dimensioner (L x B x H) 26 x 8,5 x 29,75 tommer. (66,04 x 21,59 x 75,56 cm)
Længde (metrisk) 66.04 cm
Længde (engelsk) 26 tommer
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (engelsk) 29,75 tommer.
Inkluderer Base, stolper, stativer, indstiksclips
Produkttype Tragtstativ
Højde (metrisk) 75.56 cm
Bredde (metrisk) 21.59 cm