Få mere at vide
Bel Art™ Hydrometer stativer
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Hydrometre (korte)
Hydrometre (lange)
Højde (metrisk):
20,6 cm
21,5 cm
Beskrivelse
- Holder 18 hydrometre i lodret position
- Mellem- og toppladerne har 25 mm (1 tommer) huller med diameter, bundpladebrønde tilspidser fra 25 mm til 9 mm for at holde hydrometerpæren sikkert
- Den forlængede base måler 21 x 21,6 cm for spidssikker stabilitet
- Samlet højde: 25,1 cm med håndtag for nem transport
- Robust polypropylenkonstruktion, der kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Kun stativ |
| Produkttype | Hydrometerstativ |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Holder | Hydrometre (korte) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 18 |
| Hylder | Ingen |
| Størrelse | 210 x 216 x 251 mm |
| Længde (metrisk) | 216 mm |
| Bredde (metrisk) | 20.6 cm |
| Vis mere |