Få mere at vide
Bel Art™ Hydrometer stativer
Artikelnummer. 10571894 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Hydrometre (korte)
Hydrometre (lange)
Højde (metrisk):
20,6 cm
21,5 cm
Artikelnummer. 10571894
Brand: Bel Art™ F189880000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker opbevaring af glashydrometre
  • Holder 18 hydrometre i lodret position
  • Mellem- og toppladerne har 25 mm (1 tommer) huller med diameter, bundpladebrønde tilspidser fra 25 mm til 9 mm for at holde hydrometerpæren sikkert
  • Den forlængede base måler 21 x 21,6 cm for spidssikker stabilitet
  • Samlet højde: 25,1 cm med håndtag for nem transport
  • Robust polypropylenkonstruktion, der kan autoklaveres med damp ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Inkluderer 2 øverste hylder med 1 in. dia. hul, 1 nederste hylde med tilspidset hul, 1 tommer foroven, 0,37 tommer forneden
Produkttype Hydrometerstativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Holder Hydrometre (lange)
Materiale Polypropylen
Stillinger 18
Hylder 3 niveauer
Størrelse 210 x 216 x 251 mm
Længde (metrisk) 251 mm
Bredde (metrisk) 20.6 cm
Bredde (engelsk) 8,25 tommer.
Højde (metrisk) 21,5 cm
Højde (engelsk) 8,5 tommer