Få mere at vide
Bel-Art™ Hot-Hand™ Silikone gummihandsker
Artikelnummer. 17121071
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17121071 Rød
15106755 Blå
15196825 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17121071 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F380000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 DKK
    230.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.87 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Luffer har konkave spidser for et skridsikkert greb og er i stand til at modstå temperaturer op til 500 °F.
  • Beskyttelse ved håndtering af varme eller kolde genstande, inklusive tøris
  • Kan modstå temperaturer helt op til 260 °C (500 °F)
  • Will forbliver fleksibel ved temperaturer så lave som -57 °C (-70 °F)
  • Silikonegummi tilpasser sig naturligt til hånd og genstand
  • Konkave spidser giver et skridsikkert greb
  • Nemmere og hurtigere at bruge end handsker eller tang til mange anvendelser
  • One size passer til alle hænder, venstre eller højre
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Rød
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Silikone gummi
Produkttype Hånd-/fingerbeskytter
Størrelse Universel
Stil Fuldhåndshandske
Temperatur (engelsk) Max. 500 °F
Temperatur (metrisk) Maks 260 °C
Til brug med (applikation) Håndtering af varme/kolde genstande
Serie Varmt Hand™
Temperatur (engelsk) Min -70 °F
Temperatur (metrisk) Min. -57 °C