Beskrivelse
Luffer har konkave spidser for et skridsikkert greb og er i stand til at modstå temperaturer op til 500 °F.
- Beskyttelse ved håndtering af varme eller kolde genstande, inklusive tøris
- Kan modstå temperaturer helt op til 260 °C (500 °F)
- Will forbliver fleksibel ved temperaturer så lave som -57 °C (-70 °F)
- Silikonegummi tilpasser sig naturligt til hånd og genstand
- Konkave spidser giver et skridsikkert greb
- Nemmere og hurtigere at bruge end handsker eller tang til mange anvendelser
- One size passer til alle hænder, venstre eller højre
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Grøn |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Silikone gummi |
| Produkttype | Hånd-/fingerbeskytter |
| Størrelse | Universel |
| Stil | Fuldhåndshandske |
| Vis mere |